Balances OHAUS Explorer : minimiser l’incertitude des résultats
« Ce qui entre de mauvaise qualité ressortira de mauvaise qualité » est un principe qui s’applique à toute initiative scientifique, de la science informatique à la microbiologie. Cela veut dire que les résultats ne peuvent que de la même qualité que les données amassées et utilisées pour atteindre ces résultats. Plusieurs organisations, comme la « Food and Drug Administration » (FDA) et l’« United States Pharmacopeia » (USP), ont créé des normes par lesquelles tous les aspects de génération de données sont gouvernés. Par exemple, les instruments analytiques doivent être périodiquement calibrés et les données qu’ils produisent doivent être vérifiables, traçables et exactes.
Il y a peu d’instruments analytiques plus omniprésents (et potentiellement négligés) dans les laboratoires que les balances. Elles sont responsables de mesurer toutes sortes d’échantillons et de générer des données cruciales. Êtes-vous certain que vos résultats de pesées sont fiables? Seriez-vous confortables d’avoir vos processus de pesée et vos résultats vérifiés? Les balances Ohaus Explorer offrent plusieurs caractéristiques qui aident à minimiser l’incertitude et qui sont disponibles à prix économiques.
Performance de pesée
L’incertitude dans les mesures peut se produire même avec des instruments de grande qualité. C’est une erreur commune que de croire que la lisibilité d’une balance (ou le plus petit chiffre significatif que la balance peut afficher) est la même chose que la précision d’une balance, ce qui n’est pas le cas. Tous les instruments de mesure sont sujets à l’incertitude des mesures — le degré avec lequel la valeur mesurée diffère potentiellement de la valeur réelle. De nombreux fabricants offrent plusieurs balances à différents prix, alors choisir la bonne balance pourrait être difficile. Les balances Ohaus Explorer offrent une performance exceptionnelle de pesée et fournissent des résultats avec le minimum d’incertitude.
Connectivité et intégrité des données
Une fois générées, les données de qualité doivent être enregistrées et archivées. Une balance peut être une pièce d’équipement autonome branchée à une imprimante, mais c’est de plus en plus commun pour les balances d’être branchées à des systèmes plus larges : un LIMS commercial, un réseau interne local, ou simplement un ordinateur. Les balances Ohaus Explorer offrent plusieurs options de connectivité incluant le RS-232, l’USB et l’Ethernet. Une fois la balance branchée, les résultats de pesée peuvent être automatiquement collectés et entreposés sous forme numérique (comme une feuille de travail Excel, une base de données, et plus) avec ses attributs, incluant un timbre d’horodatage, l’identification de la balance d’où proviennent les données, l’utilisateur qui a pris les mesures, et l’identification de l’échantillon. De plus, le protocole standard de communication d’Ohaus et ses formats de réponses facilitent la collecte et l’entreposage de données.
Calibrage automatique
Pour minimiser l’incertitude des résultats, il est essentiel de s’assurer que les résultats sont cohérents au fil du temps et non affectés par des facteurs environnementaux changeants, comme la température et l’humidité. Les balances Ohaus Explorer offrent le calibrage automatique (ou AutoCal) qui utilise un mécanisme de calibrage interne avec un moteur et un ou plusieurs poids de masse connue qui sont logés à l’intérieur de la balance. AutoCal déclenche automatiquement le calibrage interne et le réglage lorsqu’un changement de température est détecté ou après une certaine période de temps donné. Tout cela se produit sans effort de la part de l’utilisateur lorsque la balance n’est pas en fonction. AutoCal garantit que la balance est réglée afin de produire des données exactes dans l’environnement actuel et que la balance est toujours prête à l’utilisation, éliminant le besoin de calibrage manuel et de réglage.
Les balances semi-micro, analytique, de précision, et à haute capacité Ohaus Explorer sont construites pour être durables et offrent des capacités jusqu’à 35 kg avec lisibilité de 0,01 mg à 0,1 g. Elles conviennent bien aux applications de laboratoire où la grande précision, l’intégrité des données, et l’incertitude la plus faible possible sont primordiales.